Få mere at vide
1,4-Diphenyl-1-butanone, 98%
Artikelnummer. 11318346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318346 1 g 1g
11328346 5 g 5g
11338346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15597.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5407-91-0 | C16H16O | 224.303 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5407-91-0
Molekylær formel C16H16O
Molekylvægt (g/mol) 224.303
MDL nummer MFCD00022005
InChI nøgle GBUMEGLMTNAXOM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79413
IUPAC navn 1,4-diphenylbutan-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diphenyl-1-butanone
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Kogepunkt 180°C (8 mmHg)
Mængde 1 g
Synonym 4-phenylbutyrophenone, 1,4-diphenyl-1-butanone, 1-butanone, 1,4-diphenyl, 4-phenylbutyrophenon, pubchem8921, 1-butanone,4-diphenyl, 1,4-diphenyl-butan-1-one, 1-butanone,1,4-diphenyl, 3-phenylpropyl phenyl ketone, acmc-1am65
Formel vægt 224.3
Procent renhed 98%