Få mere at vide
1,4-Diphenoxybenzen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diphenoxybenzene |
| Smeltepunkt | 72 °C til 73 °C |
| Tæthed | 1.083 |
| Kogepunkt | 172 °C (0,01 mmHg) |
| Flammepunkt | 202 °C (395 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2215945 |
| Formel vægt | 262.31 |
| Procent renhed | 98% |