Få mere at vide
1,4-Diphenoxybenzen, 97%
Artikelnummer. 11472647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472647 5 g 5g
11482647 25 g 25g
11404220 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14864.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3061-36-7 | C18H14O2 | 262,308 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3061-36-7
Molekylær formel C18H14O2
Molekylvægt (g/mol) 262.308
MDL nummer MFCD00038368
InChI nøgle UVGPELGZPWDPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,4-diphenoxy, p-diphenoxybenzene, hydroquinone diphenyl ether, p-phenoxyphenoxybenzene, benzene, p-diphenoxy, 4-phenoxydiphenyl oxide, 1,1'-1,4-phenylenebis oxy dibenzene, 1,4-diphenoxy-benzene, acmc-1cqa0
PubChem CID 520487
ChEBI CHEBI:39271
IUPAC navn 1,4-diphenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diphenoxybenzene
Smeltepunkt 72°C to 73°C
Tæthed 1.083
Kogepunkt 172°C (0.01 mmHg)
Flammepunkt 202°C (395°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2215945
Formel vægt 262.31
Procent renhed 98%