Få mere at vide
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062292 1 g Glasflaske 1g
10287543 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062292 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241010010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22428-87-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22428-87-1
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00067003
InChI nøgle HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-ol, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-ol, 4-hydroxycyclohexanone ethylene acetal, 4-hydroxycyclohexanone monoethylene ketal, 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, pubchem20110, acmc-1chv5, 4,4-ethylenedioxycyclohexanol
PubChem CID 567352
IUPAC navn 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
SMIL OC1CCC2(CC1)OCCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4850 to 1.487
Mængde 1 g
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske