Få mere at vide
1,4-dioxan, 99,5%, til analyse, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10013280
1,4-dioxan, 99,5%, til analyse, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 L, Glasflaske, 1 L
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal Drum
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10013280
Brand: Thermo Scientific Acros 270490010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxinVis mereVis mindre
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane
Smeltepunkt 12.0°C
Navn note Stabilized
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0340g/mL
Kogepunkt 101.0°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4205 to 1.4220
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 1.034
Viskositet 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Vand 0.1% max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0466996 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer270490010,270490250,270490025
PartinummerA0466996 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/10/2024 Artikelnummer270490010,270490025
PartinummerA0445556 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/02/2024 Artikelnummer270490010,270490250,270490025
PartinummerA0393936 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer270490010,270490250,270490025
PartinummerA0401879 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/12/2022 Artikelnummer270490010,270490250,270490025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: dioxane
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1,4-dioxan, 99,5%, til analyse, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals >