Få mere at vide
1,4-Dioxan, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dioxane |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Tæthed | 1,034 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.22 |
| Flammepunkt | 12 °C (53,6 °F) |
| Tændingspunkt | 356 °F |
| Damptryk | 40 mmHg (25 °C), 27 mmHg (20 °C) |
| FN nummer | 1165 |
| Beilstein | 102551 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,4-dioxane
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane