Få mere at vide
1,4-Dinitrobenzene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 100-25-4 |
| Smeltepunkt | 174°C |
| Kogepunkt | 299°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 1,4-(NO2)2C6H4 |
| MDL nummer | MFCD00007314 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,4-Dinitrobenzene, 1,4-Dinitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.11 |
| Grad | Research |