Få mere at vide
1,4-dinitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 10598512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10598512 5 g Glasflaske 5g
10391491 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10598512 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408650050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.23 DKK
    364.65 DKK / 5g
    Spare 40.58 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-25-4 | C6H4N2O4 | 168,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-25-4
Molekylær formel C6H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 168.11
MDL nummer MFCD00007314
InChI nøgle FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
PubChem CID 7492
ChEBI CHEBI:51398
IUPAC navn 1,4-dinitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dinitrobenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Farve Okker til Orange
Tæthed 1.6300g/mL
Kogepunkt 299 °C
Flammepunkt 150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NO2C6H4NO2
Mængde 5 g
Beilstein 05, 261
Merck Index 15, 3299
Specifik vægtfylde 1.63
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,8 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether, benzen, klorform, ethylacetat, acetone og toluen
Formel vægt 168.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dinitrobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.