Få mere at vide
1,4-Dinitrobenzen, 98+%
Artikelnummer. 11424270
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424270 100 g 100g
11404270 5 g 5g
11414270 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10293.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-25-4 | C6H4N2O4 | 168,108 g/mol
1,4-Dinitrobenzen bruges i en undersøgelse til at evaluere ioniseringsmekanismen og opløsningsmiddeleffekten ved hjælp af ny atmosfærisk trykfotoioniseringsmassespektrometri i negativ iontilstand til analyse af nogle forbindelser. 1,4-Dinitrobenzen kan bruges til syntese af farvestoffer og farvestofmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Dinitrobenzen bruges i en undersøgelse til at evaluere ioniseringsmekanismen og opløsningsmiddeleffekten ved hjælp af ny atmosfærisk trykfotoioniseringsmassespektrometri i negativ iontilstand til analyse af nogle forbindelser. 1,4-Dinitrobenzen kan bruges til syntese af farvestoffer og farvestofmellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (0,8 g/L) ved °20 C.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, alkalimetaller, oxidationsmidler og salpetersyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-25-4
Molekylær formel C6H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 168.108
MDL nummer MFCD00007314
InChI nøgle FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
PubChem CID 7492
ChEBI CHEBI:51398
IUPAC navn 1,4-dinitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dinitrobenzene
Smeltepunkt 172 °C til 176 °C
Tæthed 1.625
Kogepunkt 299 °C
Flammepunkt 150 °C (302 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3443
Beilstein 1105828
Merck Index 14,3273
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (0,8g/L) ved 20 °C.
Formel vægt 168.11
Procent renhed ≥98%