Få mere at vide
1,4-Dinitrobenzen, 98+%
Artikelnummer. 11404270
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404270 5 g 5g
11414270 25 g 25g
11424270 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10293.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.86 DKK
    342.65 DKK / 5g
    Spare 37.21 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-25-4 | C6H4N2O4 | 168,108 g/mol
1,4-Dinitrobenzen bruges i en undersøgelse til at evaluere ioniseringsmekanismen og opløsningsmiddeleffekten ved hjælp af ny atmosfærisk trykfotoioniseringsmassespektrometri i negativ iontilstand til analyse af nogle forbindelser. 1,4-Dinitrobenzen kan bruges til syntese af farvestoffer og farvestofmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Dinitrobenzen bruges i en undersøgelse til at evaluere ioniseringsmekanismen og opløsningsmiddeleffekten ved hjælp af ny atmosfærisk trykfotoioniseringsmassespektrometri i negativ iontilstand til analyse af nogle forbindelser. 1,4-Dinitrobenzen kan bruges til syntese af farvestoffer og farvestofmellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (0,8 g/L) ved °20 C.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, alkalimetaller, oxidationsmidler og salpetersyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-25-4
Molekylær formel C6H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 168.108
MDL nummer MFCD00007314
InChI nøgle FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
PubChem CID 7492
ChEBI CHEBI:51398
IUPAC navn 1,4-dinitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dinitrobenzene
Smeltepunkt 172 °C til 176 °C
Tæthed 1.625
Kogepunkt 299 °C
Flammepunkt 150 °C (302 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3443
Beilstein 1105828
Merck Index 14,3273
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (0,8g/L) ved 20 °C.
Formel vægt 168.11
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dinitrobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dinitrobenzene