Få mere at vide
1,4-Dimethoxynaphthalen, 96%
Artikelnummer. 11428046
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428046 25 g 25g
11408046 1 g 1g
11418046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14095.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 10075-62-4 | C12H12O2 | 188,226 g/mol
1,4-dimethoxynaphthalen kan anvendes som referencemolekyle under syntese, separation og analyse af derivatiserede naphthalener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,4-Dimethoxynaphthalen kan anvendes som referencemolekyle under syntese, separation
og analyse af derivatiserede naphthalener.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10075-62-4
Molekylær formel C12H12O2
Molekylvægt (g/mol) 188.226
MDL nummer MFCD00052378
InChI nøgle FWWRTYBQQDXLDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82337
IUPAC navn 1,4-dimethoxynaphthalen
SMIL COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dimethoxynaphthalene
Smeltepunkt 84 °C til 85 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2048082
Synonym naphthalene, 1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxy-naphthalene, maybridge1_003006, naphthalene,4-dimethoxy, acmc-1c6fs, 1,4-dimethoxy naphthalene, naphthalene,1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxynaphthalene, 1,4-dimethoxynaphthalene, for fluorescence, fluorescent marker hplc
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 188.23
Procent renhed 96%