Få mere at vide
1,4-Dimethoxybenzen, TRC
Artikelnummer. 30376456
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376456 100 g
30376191 500 g
30387055 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30376456 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD456380100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-78-7
Molekylær formel C8 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 138.164
Synonym Benzene, p-dimethoxy- (8CI), 1,4-Dimethoxybenzene, 1,4-Dimethoxybenzol, 4-Methoxyanisole, DMB, Hydroquinone dimethyl ether, Methyl 4-methoxyphenyl ether, Methyl p-methoxyphenyl ether, NSC 7483, Quinol dimethyl ether, p-Dimethoxybenzene, p-Hydroquinone dimethyl ether, p-Methoxyanisole
IUPAC navn 1,4-dimethoxybenzen
SMIL COc1ccc(OC)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dimethoxybenzene
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formel vægt 138.0681