Få mere at vide
1,4-Dimethoxybenzen, 99+%
Artikelnummer. 10182710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10182710 100 g Glasflaske 100g
10589240 500 g Glasflaske 500g
10409220 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10182710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115411000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 150-78-7 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-78-7
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00008401
InChI nøgle OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
PubChem CID 9016
IUPAC navn 1,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dimethoxybenzene
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 213 °C
Flammepunkt 98 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(OCH3)2
Mængde 100 g
Beilstein 06, 843
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,8 g/L (20 c). Andre opløseligheder: opløselige i benzen, alkohol, ethylacetat og acetone, 1g/10 ml dioxan
Viskositet 1,04 mPa (65 °C)
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dimethoxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.