Få mere at vide
1,4-Dimethoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 11465203
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465203 2500 g 2500g
11445203 100 g 100g
11455203 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12822.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 150-78-7 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
1,4-Dimethoxybenzen bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges i nogle malinger og som diazofarvestof. Det bruges også i parfumer og smagsstoffer for at få dens blomsterduft. Derudover bruges den på fedtet hud, og med svovl til behandling af acne, eller som skælbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-dimethoxybenzen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges i nogle malinger og som diazofarvestof. Det bruges også i parfumer og smagsstoffer for at få dens blomsterduft. Derudover bruges den på fedtet hud, og med svovl til behandling af acne, eller som skælbehandling.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,83 g/L ved 20 °C) og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-78-7
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00008401
InChI nøgle OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
PubChem CID 9016
IUPAC navn 1,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dimethoxybenzene
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Tæthed 1.053
Kogepunkt 212 °C
Flammepunkt 94 °C (201 °F)
Lugt Fedt
Mængde 2500 g
Beilstein 774605
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,83 g/L ved 20 °C) og methanol.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%