Få mere at vide
1,4-Dimethoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 11445203
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445203 100 g 100g
11455203 500 g 500g
11465203 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12822.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 150-78-7 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
1,4-Dimethoxybenzen bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges i nogle malinger og som diazofarvestof. Det bruges også i parfumer og smagsstoffer for at få dens blomsterduft. Derudover bruges den på fedtet hud, og med svovl til behandling af acne, eller som skælbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-dimethoxybenzen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges i nogle malinger og som diazofarvestof. Det bruges også i parfumer og smagsstoffer for at få dens blomsterduft. Derudover bruges den på fedtet hud, og med svovl til behandling af acne, eller som skælbehandling.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,83 g/L ved 20 °C) og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-78-7
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00008401
InChI nøgle OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
PubChem CID 9016
IUPAC navn 1,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dimethoxybenzene
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Tæthed 1.053
Kogepunkt 212°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Lugt Sweet
Mængde 100 g
Beilstein 774605
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water(0.83g/L at 20°C) and methanol.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dimethoxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dimethoxybenzene