Få mere at vide
1,4-Diiodotetrafluorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diiodotetrafluorobenzene |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11 |
| Formel vægt | 401.8025 |