Få mere at vide
1,4-diiodobenzen, 98%
Artikelnummer. 10743381 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743381 50 g Glasflaske 50g
10137793 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185970500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329,9 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-38-4
Molekylær formel C6H4I2
Molekylvægt (g/mol) 329.9
MDL nummer MFCD00001054
InChI nøgle LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
PubChem CID 12208
IUPAC navn 1,4-diiodbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Diiodobenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128 °C til 132 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 285 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4I2
Mængde 50 g
Beilstein 05, 227
Formel vægt 329.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diiodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.