Få mere at vide
1,4-diiodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11428246
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428246 100 g 100g
11418246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15335.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1313.45 DKK
    1181.65 DKK / 100g
    Spare 131.80 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329,907 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-38-4
Molekylær formel C6H4I2
Molekylvægt (g/mol) 329.907
MDL nummer MFCD00001054
InChI nøgle LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
PubChem CID 12208
IUPAC navn 1,4-diiodbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diiodobenzene
Smeltepunkt 128 °C til 132 °C
Kogepunkt 285 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1904546
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i ether og ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 329.91
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.