Få mere at vide
1,4-diiodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11418246
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418246 25 g 25g
11428246 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15335.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329,907 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-38-4
Molekylær formel C6H4I2
Molekylvægt (g/mol) 329.907
MDL nummer MFCD00001054
InChI nøgle LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
PubChem CID 12208
IUPAC navn 1,4-diiodbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diiodobenzene
Smeltepunkt 128°C to 132°C
Kogepunkt 285°C
Mængde 25 g
Beilstein 1904546
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 329.91
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diiodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Diiodobenzene