Få mere at vide
1,4-Dihydroxyanthraquinone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15864511
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15864511 250 g
15854511 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15864511 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8202590250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-64-1
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 240.21
Tekniske data
Smeltepunkt 195°C to 198°C
Kogepunkt 450°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001209
Mængde 250 g
Synonym 1,4-Dihydroxyanthraquinone, Quinizarin, 1,4-Dihydroxyanthraquinone