Få mere at vide
1,4-Dihydroxyanthraquinone, 96%
Artikelnummer. 10697672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10697672 1 kg Glasflaske 1kg
10607682 5 g Glasflaske 5g
10081430 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132180010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 81-64-1 | C14H8O4 | 240.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-64-1
Molekylær formel C14H8O4
Molekylvægt (g/mol) 240.21
MDL nummer MFCD00001209
InChI nøgle GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
PubChem CID 6688
ChEBI CHEBI:37487
IUPAC navn 1,4-dihydroxyanthracen-9,10-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dihydroxyanthraquinone
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 191.0°C to 193.0°C
Farve Brun-rød til orange
Kogepunkt 450.0°C
Flammepunkt 222°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 08, 450
Merck Index 15, 8180
Opløselighedsinformation Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,ether,benzene,sulfuric,acid,potassium chloride,chloroform,acetone,,aqueous alkali and other organic solvents
Formel vægt 240.21
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri