Få mere at vide
1,4-Dihydroxyanthraquinon, 95%
Beskrivelse
1,4-Dihydroxyanthraquinon bruges til at farve benzin og nogle fyringsolier. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af indanthren- og alizarin-afledte farvestoffer. Det bruges også til at danne søpigmenter med calcium, barium og bly. Det kan anvendes til syntese af cyclopentanoider ved ringslutning afα ,β -umættet aldehyd med 1,4 1,4-dihydroxyanthraquinon. Det er blevet undersøgt som en lang række emissiv ratiometrisk fluorescerende sonde til levende celle billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Dihydroxyanthraquinon bruges til at farve benzin og nogle fyringsolier. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af indanthren- og alizarin-afledte farvestoffer. Det bruges også til at danne søpigmenter med calcium, barium og bly. Det kan anvendes til syntese af cyclopentanoider ved ringslutning afα ,β -umættet aldehyd med 1,4 1,4-dihydroxyanthraquinon. Det er blevet undersøgt som en lang række emissiv ratiometrisk fluorescerende sonde til levende celle billeddannelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dihydroxyanthraquinone |
| Smeltepunkt | 195 °C til 198 °C |
| Kogepunkt | ∼450 °C |
| Flammepunkt | 222 °C (431 °F) |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 1914036 |
| Merck Index | 14,8064 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 240.21 |
| Procent renhed | 95% |