Få mere at vide
1,4-dihydroxyanthraquinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404483
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404483 250 g 250g
11494473 1000 g 1000g
11414483 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11010.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 81-64-1 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
1,4-Dihydroxyanthraquinon bruges til at farve benzin og nogle fyringsolier. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af indanthren- og alizarin-afledte farvestoffer. Det bruges også til at danne søpigmenter med calcium, barium og bly. Det kan anvendes til syntese af cyclopentanoider ved ringslutning afα ,β -umættet aldehyd med 1,4 1,4-dihydroxyanthraquinon. Det er blevet undersøgt som en lang række emissiv ratiometrisk fluorescerende sonde til levende celle billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Dihydroxyanthraquinon bruges til at farve benzin og nogle fyringsolier. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af indanthren- og alizarin-afledte farvestoffer. Det bruges også til at danne søpigmenter med calcium, barium og bly. Det kan anvendes til syntese af cyclopentanoider ved ringslutning afα ,β -umættet aldehyd med 1,4 1,4-dihydroxyanthraquinon. Det er blevet undersøgt som en lang række emissiv ratiometrisk fluorescerende sonde til levende celle billeddannelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-64-1
Molekylær formel C14H8O4
Molekylvægt (g/mol) 240.214
MDL nummer MFCD00001209
InChI nøgle GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
PubChem CID 6688
ChEBI CHEBI:37487
IUPAC navn 1,4-dihydroxyanthracen-9,10-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Smeltepunkt 195°C to 198°C
Kogepunkt ∼450°C
Flammepunkt 222°C (431°F)
Mængde 250 g
Beilstein 1914036
Merck Index 14,8064
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 240.21
Procent renhed 95%