missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30011036
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011036 1 mg
30008167 10 mg
30008232 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4534151MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 769-49-3
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, 1,4-dihydro-1-methyl-4-oxo-, Nicotinamide, 1,4-dihydro-1-methyl-4-oxo- (6CI,7CI,8CI), 1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1-Methyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide, 3-(Aminocarbonyl)-1-methyl-4(1H)-pyridone, 5-Aminocarbonyl-1-methyl-4(1H)-pyridone, N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
IUPAC navn 1-methyl-4-oxopyridine-3-carboxamide
SMIL CN1C=CC(=O)C(=C1)C(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-6(10)5(4-9)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
Formel vægt 152.0586
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.