CAS RN 769-49-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, TRC
CAS: 769-49-3 Molekylær formel: C7 H8 N2 O2 Molekylvægt (g/mol): 152.15 Synonym: 3-Pyridinecarboxamide, 1,4-dihydro-1-methyl-4-oxo-,Nicotinamide, 1,4-dihydro-1-methyl-4-oxo- (6CI,7CI,8CI),1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide,1-Methyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinecarboxamide,1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide,1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide,3-(Aminocarbonyl)-1-methyl-4(1H)-pyridone,5-Aminocarbonyl-1-methyl-4(1H)-pyridone,N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide,N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide,N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide,N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide IUPAC navn: 1-methyl-4-oxopyridine-3-carboxamide SMIL: CN1C=CC(=O)C(=C1)C(=O)N