Få mere at vide
1,4-difluorbenzen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-110235 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10665532
Brand: Thermo Scientific Acros 114610250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 540-36-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-36-3
Molekylær formel C6H4F2
Molekylvægt (g/mol) 114.10
MDL nummer MFCD00000344
InChI nøgle QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
PubChem CID 10892
ChEBI CHEBI:38585
IUPAC navn 1,4-difluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Difluorobenzene
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -13°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 88°C to 89°C
Flammepunkt 2°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4F2
Brydningsindeks 1.4400 to 1.442
Mængde 25 mL
Beilstein 05, 199
Merck Index 15, 3167
Specifik vægtfylde 1.17
Formel vægt 114.09
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Difluorobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.