Artikelnummer. 10665722
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10665722
100 mL
Glasflaske
100ml
10665532
25 mL
Glasflaske
25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
10665722
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
114611000
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 540-36-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
540-36-3
Molekylær formel
C6H4F2
Molekylvægt (g/mol)
114.10
MDL nummer
MFCD00000344
InChI nøgle
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym
p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
PubChem CID
10892
ChEBI
CHEBI:38585
IUPAC navn
1,4-difluorbenzen
SMIL
FC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
1, 4-Difluorobenzene
Navn note
99+%
CAS min %
99.0
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
-13°C
Farve
Farveløs til gul
Tæthed
1.1700g/mL
Kogepunkt
88°C to 89°C
Flammepunkt
2°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
99+%
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
C6 H4 F2
Brydningsindeks
1.4400 to 1.442
Mængde
100 mL
Beilstein
05, 199
Merck Index
15, 3167
Specifik vægtfylde
1.17
Formel vægt
114.09
Procent renhed
99+%
Fysisk form
Væske
Vis mere
Vis mindre
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?