Få mere at vide
1,4-Difluoro-2-iodobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461430
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461430 5 g 5g
11451430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26890.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2265-92-1
Molekylær formel C6H3F2I
Molekylvægt (g/mol) 239.99
MDL nummer MFCD03094151
InChI nøgle WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 223084
IUPAC navn 1,4-difluor-2-iodbenzen
SMIL FC1=CC=C(F)C(I)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Tæthed 1.998
Kogepunkt 178°C to 179°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.563
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym 2,5-difluoroiodobenzene, benzene,1,4-difluoro-2-iodo, 2,5-difluoro-1-iodobenzene, benzene, 1,4-difluoro-2-iodo, pubchem4402, acmc-209fxx, 1,4-bis fluoranyl-2-iodanyl-benzene
Formel vægt 239.99
Procent renhed 97%