Få mere at vide
1,4-Diethoxybenzen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diethoxybenzene |
| Smeltepunkt | 69 °C til 71 °C |
| Kogepunkt | 245 °C til 248 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2044373 |
| Formel vægt | 166.22 |
| Procent renhed | 98% |