Få mere at vide
1,4-Diethoxybenzene, 98%
Artikelnummer. 11438336
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438336 25 g 25g
11448336 100 g 100g
11458336 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15385.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122-95-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-95-2
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00015146
InChI nøgle VWGNFIQXBYRDCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,4-diethoxy, p-diethoxybenzene, hydroquinone diethyl ether, benzene, p-diethoxy, diethoxybenzene, 1,4-diethoxy-benzen, benzene,4-diethoxy, 1,4-diethoxybenzol, hydroquinonedlethylether, acmc-209ans
PubChem CID 67150
IUPAC navn 1,4-diethoxybenzen
SMIL CCOC1=CC=C(OCC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diethoxybenzene
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Kogepunkt 245°C to 248°C
Mængde 25 g
Beilstein 2044373
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98%