Få mere at vide
1,4-dichlor-2-nitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 11423874
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423874 2500 g 2500g
11403874 100 g 100g
11404080 250 g 250g
11413874 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11423874 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11896.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 89-61-2 | C6H3Cl2NO2 | 192,00 g/mol
1,4-dichlor-2-nitrobenzen er et reagens, der anvendes til syntese af antitrypanosomale, antileishmaniale og antimalariamidler. Det bruges også til syntese af lysophosphatidinsyre acyltransferase-β i hibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-dichlor-2-nitrobenzen er et reagens, der anvendes til syntese af antitrypanosomale, antileishmaniale og antimalariamidler. Det bruges også til syntese af lysophosphatidinsyre acyltransferase-β i hibitorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, ether, benzen, kulstofdisulfid. Lidt opløseligt i carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-61-2
Molekylær formel C6H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 192.00
MDL nummer MFCD00007074
InChI nøgle RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloronitrobenzene, nitro-p-dichlorobenzene, benzene, 1,4-dichloro-2-nitro, 1-nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichlornitrobenzen, 2,5-dichloro-1-nitrobenzene, benzene, 2,5-dichloronitro, 2,5-dichloronitrobenzol, unii-iy18g50ff4, ccris 3096
PubChem CID 6977
IUPAC navn 1,4-dichlor-2-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Tæthed 1.6
Kogepunkt 266 °C til 269 °C
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Mængde 2500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 778109
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, ether, benzen, kulstofdisulfid. Let opløselig i carbontetrachlorid.
Formel vægt 192
Procent renhed 98%