Få mere at vide
1,4-dichlor-2-nitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 11403874
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403874 100 g 100g
11404080 250 g 250g
11413874 500 g 500g
11423874 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11403874 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11896.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-61-2 | C6H3Cl2NO2 | 192,00 g/mol
1,4-dichlor-2-nitrobenzen er et reagens, der anvendes til syntese af antitrypanosomale, antileishmaniale og antimalariamidler. Det bruges også til syntese af lysophosphatidinsyre acyltransferase-β i hibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-dichlor-2-nitrobenzen er et reagens, der anvendes til syntese af antitrypanosomale, antileishmaniale og antimalariamidler. Det bruges også til syntese af lysophosphatidinsyre acyltransferase-β i hibitorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, ether, benzen, kulstofdisulfid. Lidt opløseligt i carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-61-2
Molekylær formel C6H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 192.00
MDL nummer MFCD00007074
InChI nøgle RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloronitrobenzene, nitro-p-dichlorobenzene, benzene, 1,4-dichloro-2-nitro, 1-nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichlornitrobenzen, 2,5-dichloro-1-nitrobenzene, benzene, 2,5-dichloronitro, 2,5-dichloronitrobenzol, unii-iy18g50ff4, ccris 3096
PubChem CID 6977
IUPAC navn 1,4-dichlor-2-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Kogepunkt 266 °C til 269 °C
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 778109
Formel vægt 192
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.