Få mere at vide
1,4-Dibutyl Benzene-1,4-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibutyl Benzene-1,4-dicarboxylate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-7-9-14(10-8-13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 278.1518 |