Få mere at vide
1,4-Dibromobenzen, TRC
Artikelnummer. 17924455
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
17924455 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17924455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42430010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromobenzene
CAS 106-37-6
Molekylær formel C6 H4 Br2
Mængde 10 g
Synonym Benzene, p-dibromo- (8CI), 1,4-Dibromobenzene, NSC 33942, p-Bromophenyl bromide, p-Dibromobenzene, p-Phenylene dibromide, para-Dibromobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SMIL Brc1ccc(Br)cc1
IUPAC navn 1,4-dibrombenzen
Molekylvægt (g/mol) 235.9
Formel vægt 233.868