Få mere at vide
1,4-Dibromobenzen, 99%
Artikelnummer. 10366220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366220 1 kg Plastflaske 1kg
10020750 250 g Plastflaske 250g
10043373 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10366220 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 112730010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-37-6
Molekylær formel C6H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 235.91
MDL nummer MFCD00000089
InChI nøgle SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC navn 1,4-dibrombenzen
SMIL BrC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dibromobenzene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 86 °C til 89 °C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 1.8400g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H4Br2
Mængde 1 kg
Beilstein 05, 211
Merck Index 15, 3024
Formel vægt 235.91
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystaller