Få mere at vide
1,4-Dibromobenzen, 98%
Beskrivelse
1,4-dibrombenzen anvendes til syntese af 2,5-dibromacetophenon, triarylaminer og transstilbener. Det er meget udbredt som et tungt flydende opløsningsmiddel såvel som et motorolieadditiv. Det finder anvendelse som mellemprodukt i fremstillingen af organiske kemikalier såsom farvestoffer, lægemidler og flammehæmmere til polymere materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-dibrombenzen anvendes til syntese af 2,5-dibromacetophenon, triarylaminer og transstilbener. Det er meget udbredt som et tungt flydende opløsningsmiddel såvel som et motorolieadditiv. Det finder anvendelse som mellemprodukt i fremstillingen af organiske kemikalier såsom farvestoffer, lægemidler og flammehæmmere til polymere materialer.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, benzen, chloroform, toluen og carbontetrachlorid. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Undgå overdreven varme og lys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 4-Dibromobenzene |
| Smeltepunkt | 86°C to 90°C |
| Tæthed | 1.841 g/mL |
| Kogepunkt | 219°C to 220°C |
| Flammepunkt | >100°C (212°F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Brydningsindeks | 1.5742 |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | 3077 |
| Beilstein | 1904543 |
| Vis mere |