Få mere at vide
1,4-Dibromobenzen, 98%
Artikelnummer. 11434220
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434220 50 g 50g
11488773 100 g 100g
11444220 250 g 250g
11498773 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11434220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10517.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235,91 g/mol
1,4-dibrombenzen anvendes til syntese af 2,5-dibromacetophenon, triarylaminer og transstilbener. Det er meget udbredt som et tungt flydende opløsningsmiddel såvel som et motorolieadditiv. Det finder anvendelse som mellemprodukt i fremstillingen af organiske kemikalier såsom farvestoffer, lægemidler og flammehæmmere til polymere materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-dibrombenzen anvendes til syntese af 2,5-dibromacetophenon, triarylaminer og transstilbener. Det er meget udbredt som et tungt flydende opløsningsmiddel såvel som et motorolieadditiv. Det finder anvendelse som mellemprodukt i fremstillingen af organiske kemikalier såsom farvestoffer, lægemidler og flammehæmmere til polymere materialer.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, benzen, chloroform, toluen og carbontetrachlorid. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Undgå overdreven varme og lys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-37-6
Molekylær formel C6H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 235.91
MDL nummer MFCD00000089
InChI nøgle SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC navn 1,4-dibrombenzen
SMIL BrC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromobenzene
Smeltepunkt 86 °C til 90 °C
Tæthed 1.841
Kogepunkt 219 °C til 220 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.5742
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1904543
Merck Index 14,3019
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, benzen, kloroform, toluen og carbontetrachlorid. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 235.91
Procent renhed 98%