Få mere at vide
1,4-Dibromo-2-nitrobenzen, 98%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et applikationsmellemprodukt. Nogle af de andre applikationer inkluderer HPLC, NMR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et applikationsmellemprodukt. Nogle af de andre applikationer inkluderer HPLC, NMR.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibromo-2-nitrobenzene |
| Smeltepunkt | 82 °C til 85 °C |
| Tæthed | 2.374 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1950425 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 280.91 |
| Procent renhed | 99% |