Få mere at vide
1,4-Dibromo-2-nitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 11448703
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448703 25 g 25g
11458703 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10472.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 3460-18-2 | C6H3Br2NO2 | 280,903 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et applikationsmellemprodukt. Nogle af de andre applikationer inkluderer HPLC, NMR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et applikationsmellemprodukt. Nogle af de andre applikationer inkluderer HPLC, NMR.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3460-18-2
Molekylær formel C6H3Br2NO2
Molekylvægt (g/mol) 280.903
MDL nummer MFCD00007046
InChI nøgle WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromonitrobenzene, 1,4-dibromo-2-nitro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2-nitro, 2,5-dibromo-1-nitrobenzene, rarechem fh 1w 0042, pubchem3899, 1,4-dibromonitrobenzene, 2,5-dibromo nitrobenzene, 2,5-dibromo-nitrobenzene, acmc-1ahj1
PubChem CID 77004
IUPAC navn 1,4-dibrom-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 82 °C til 85 °C
Tæthed 2.374
Mængde 25 g
Beilstein 1950425
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 280.91
Procent renhed 99%