Få mere at vide
1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene, 98+%
Artikelnummer. 11428697
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428697 50 g 50g
11418697 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19858.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2674-34-2 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2674-34-2
Molekylær formel C8H8Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 295.958
MDL nummer MFCD00025694
InChI nøgle CHCLRVOURKGRSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy-benzene, 2,5-dibromohydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy, pubchem16840, acmc-209gsv, maybridge1_005131, ksc496i0h, 2,5-dibromo-4-methoxyanisole, 1,4-dibromo-3,6-dimethoxybenzene
PubChem CID 231240
IUPAC navn 1,4-dibrom-2,5-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1Br)OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
Smeltepunkt 144°C to 148°C
Mængde 50 g
Beilstein 1953103
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 295.96
Procent renhed ≥98%