Få mere at vide
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene, 98%
Artikelnummer. 11462377
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462377 5 g 5g
11472377 25 g 25g
11482377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14248.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 327-51-5 | C6H2Br2F2 | 271.887 g/mol
1,4-dibrom-2,5-difluorbenzen er blevet anvendt til fremstilling af 1,2,4,5-tetrakis(phosphino)-3,6-difluorbenzener og poly(2,5-difluor-2,5-didodecyl-4,4-biphenylylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-dibrom-2,5-difluorbenzen er blevet brugt til fremstilling af 1,2,4,5-tetrakis(phosphino)-3,6-difluorbenzener og poly(2,5-difluor-2)′ ,5′ -didodecyl-4,4′ -biphenylylen.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 327-51-5
Molekylær formel C6H2Br2F2
Molekylvægt (g/mol) 271.887
MDL nummer MFCD00000346
InChI nøgle GLVMLJCMUBZVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dibromo-2,5-difluoro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-difluoro, 2,5-difluoro-1,4-dibromo benzene, maybridge1_003946, pubchem3441, acmc-1cmi9, chemwish ic06783, ksc495q1l, emolecules 493137, 2,5-dibromo-1,4-difluorobenzene
PubChem CID 67596
IUPAC navn 1,4-dibrom-2,5-difluorbenzen
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Br)F)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Smeltepunkt 60°C to 64°C
Kogepunkt 96°C (20 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2250095
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 271.89
Procent renhed 98%