missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Di(hydroxymethyl)benzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Phenylenedimethanol |
| CAS | 589-29-7 |
| Molekylær formel | C8 H10 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,4-Benzenedimethanol, p-Xylene-α,α'-diol (6CI,7CI,8CI), 1,4-Bis(hydroxymethyl)benzene, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene, 1,4-Dimethylolbenzene, 1,4-Phenylenedimethanol, 1,4-Xylylene glycol, 4-(Hydroxymethyl)benzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, NSC 5097, Terephthalyl alcohol, [4-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol, p-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, p-Benzenedimethanol, p-Bis(hydroxymethyl)benzene, p-Xylene dimethanol, p-Xylene glycol, p-Xylylene glycol, p-Xylylene-α,α'-diol, p-Xylylenediol, α,α'-Dihydroxy-p-xylene, α,α'-p-Xylenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2 |
| SMIL | OCc1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC navn | [4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.16 |
| Formel vægt | 138.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?