Få mere at vide
1,4-cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,4-cyclohexandiol, cis + trans, bruges som et kemisk, organisk, farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt mellemprodukt til fremstilling af anti-cancer og anti-infektionsmedicin - dihydroartemisinin og dihydroartemisiten dimerer. Det bruges også i co-polyesterharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Cyclohexandiol, cis + trans, bruges som et kemisk, organisk, farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt mellemprodukt til fremstilling af anti-cancer og anti-infektionsmedicin - dihydroartemisinin og dihydroartemisiten dimerer. Det bruges også i co-polyesterharpikser.
Opløselighed Det er meget
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider, stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexanediol |
| Navn note | cis + trans |
| Smeltepunkt | 98°C to 103°C |
| Kogepunkt | 149°C to 151°C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 65°C (149°F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2036658 |
| Opløselighedsinformation | It is highly soluble in water. |
| Formel vægt | 116.16 |
| Procent renhed | 98% |