Få mere at vide
1,4-cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484407
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484407 25 g 25g
11494407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20446.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-48-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,4-cyclohexandiol, cis + trans, bruges som et kemisk, organisk, farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt mellemprodukt til fremstilling af anti-cancer og anti-infektionsmedicin - dihydroartemisinin og dihydroartemisiten dimerer. Det bruges også i co-polyesterharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Cyclohexandiol, cis + trans, bruges som et kemisk, organisk, farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt mellemprodukt til fremstilling af anti-cancer og anti-infektionsmedicin - dihydroartemisinin og dihydroartemisiten dimerer. Det bruges også i co-polyesterharpikser.
Opløselighed Det er meget
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-48-9
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
InChI nøgle VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
PubChem CID 11162
IUPAC navn cyclohexan-1,4-diol
SMIL OC1CCC(O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Cyclohexanediol
Navn note cis + trans
Smeltepunkt 98°C to 103°C
Kogepunkt 149°C to 151°C (20 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2036658
Opløselighedsinformation It is highly soluble in water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%