Få mere at vide
1,4-cyclohexandiol, 99%, blanding af cis og trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10343432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10343432 25 g Plastflaske 25g
10000880 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10343432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111150250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-48-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-48-9
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
InChI nøgle VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
PubChem CID 11162
IUPAC navn cyclohexan-1,4-diol
SMIL OC1CCC(O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Cyclohexanediol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98°C to 102°C
Kogepunkt 150°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 65°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H10(OH)2
Mængde 25 g
Beilstein 06, IV, 5209
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%