Få mere at vide
1,4-Cyclohexanedimethanol, cis + trans, 99%
Artikelnummer. 11432788
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432788 100 g 100g
11442788 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16769.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-08-8 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
CHDM er en forløber for polyestere. Det er en af de vigtigste comonomerer til fremstilling af polyethylenterephthalat (PET ) eller polyethylenterephthalsyreester (PETE).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
CHDM er en forløber for polyestere. Det er en af de vigtigste comonomerer til fremstilling af polyethylenterephthalat (PET ) eller polyethylenterephthalsyreester (PETE).
Opløselighed Blandbar med vand
, glycolether og ketoner.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-08-8
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
MDL nummer MFCD00001512,MFCD00066360
InChI nøgle YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
PubChem CID 7735
IUPAC navn [4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
SMIL OCC1CCC(CO)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Cyclohexanedimethanol
Navn note cis + trans
Smeltepunkt ∼30°C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 282°C to 284°C
Flammepunkt 161°C (322°F)
Mængde 100 g
Beilstein 1902271
Opløselighedsinformation Miscible with water,glycolether and ketones.
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Cyclohexanedimethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Cyclohexanedimethanol