Få mere at vide
1-[(4-chlorphenyl)sulfonyl]acetone, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245864
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245864 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10061794 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245864 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01166DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5000-48-6
Molekylær formel C9H9ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 232.68
MDL nummer MFCD00018663
InChI nøgle BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)sulfonylpropan-2-on
SMIL CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]acetone
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 232.68
Procent renhed 97%