Få mere at vide
1-[(4-chlorphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10233062
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10233062 10 g 10g
10386434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10233062 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07116EA
Kemiske identifikatorer
CAS 16851-83-5
Molekylær formel C10H8ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 241.689
MDL nummer MFCD00067753
InChI nøgle ACNNPPGRQRFTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorobenzenesulfonyl pyrrole, maybridge1_001769, cbmicro_045913, 1-4-chlorophenyl sulfonylpyrrole, 1-chloro-4-pyrrolylsulfonyl benzene, 4-chloro-1-pyrrolylsulfonyl benzene, 1-4-chlorobenzenesulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorophenylsulfonyl-1h-pyrrole
PubChem CID 706366
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)sulfonylpyrrol
SMIL C1=CN(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 241.7
Procent renhed 97%