Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459616
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459616 250 mg 250mg
15449616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65397.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 369-77-7 | Molecular Formula: C14H9Cl2F3N2O | Molecular Weight: 349.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-77-7
Molekylær formel C14H9Cl2F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 349.13
MDL nummer MFCD00867294
InChI nøgle ZFSXZJXLKAJIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cloflucarban, halocarban, irgasan cf3, cloflucarbon, trifluoromethyldichlorocarbanilide, unii-i5zzy3dc5g, cloflucarban usan, 4,4'-dichloro-3-trifluoromethyl carbanilide, i5zzy3dc5g, halocarban inn
PubChem CID 9719
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)-3-[4-chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]urinstof
SMIL FC(F)(F)C1=CC(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C2)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Mængde 250 mg
Formel vægt 349.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof