Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorophenyl)-1-Phenylethanol |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, : Benzhydrol, 4-chloro-α-methyl- (6CI), (p-Chlorophenyl)methylphenylcarbinol, 1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, 1-(p-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, 4-Chloro(α-methyl-α-phenyl)benzenemethanol, EGIS 5927, p-Chloro-α-methylbenzhydrol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClO/c1-14(16,11-5-3-2-4-6-11)12-7-9-13(15)10-8-12/h2-10,16H,1H3 |
| Formel vægt | 232.0655 |